4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0444-10G PC0444-1G PC0444-5G
APOSPC0444-10GEA 791 EUR
APOSPC0444-10G APOSPC0444-1G APOSPC0444-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 261952-00-5