3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0448-1G PC0448-5G
APOSPC0448-1GEA 110 EUR
APOSPC0448-1G APOSPC0448-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Smeltpunt: 127…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631590
CAS nummer: 117186-02-4