4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 101 EUR
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Smeltpunt: 135…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631591
CAS nummer: 120985-64-0