4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0450-25G PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA 83.4 EUR
APOSPC0450-25G APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Smeltpunt: 175…178 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631592
CAS nummer: 261952-01-6