1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0452-1G PC0452-5G
APOSPC0452-1GEA 22 EUR
APOSPC0452-1G APOSPC0452-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798372
CAS nummer: 778-56-3