2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0454-10G PC0454-5G PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA 43.8 EUR
APOSPC0454-10G APOSPC0454-5G APOSPC0454-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185.15 g/mol
Smeltpunt: 27…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631593
CAS nummer: 261952-02-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III