2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0455-1G PC0455-250MG
APOSPC0455-1GEA 58.4 EUR
APOSPC0455-1G APOSPC0455-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631594
CAS nummer: 261952-03-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III