4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0459-1G PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA 139 EUR
APOSPC0459-1G APOSPC0459-5G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
Smeltpunt: 22…28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631596
CAS nummer: 261952-05-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II