3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0467-5G PC0467-1G
APOSPC0467-5GEA 250 EUR
APOSPC0467-5G APOSPC0467-1G
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD1631600
CAS nummer: 261952-09-4