2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0470-1G PC0470-5G PC0470-25G
APOSPC0470-1GEA 57 EUR
APOSPC0470-1G APOSPC0470-5G APOSPC0470-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631603
CAS nummer: 261952-12-9