2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0479-1G PC0479-5G PC0479-10G PC0479-25G PC0479-100G
APOSPC0479-1GEA 0 EUR
APOSPC0479-1G APOSPC0479-5G APOSPC0479-10G APOSPC0479-25G APOSPC0479-100G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Kookpunt: 72 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631608
CAS nummer: 261952-16-3
UN: 3265
ADR: 8,III