2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0480-1G PC0480-5G PC0480-10G
APOSPC0480-1GEA 35.1 EUR
APOSPC0480-1G APOSPC0480-5G APOSPC0480-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631609
CAS nummer: 261952-17-4
UN: 3265
ADR: 8,III