6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0481-1G PC0481-25G PC0481-5G
APOSPC0481-1GEA 22 EUR
APOSPC0481-1G APOSPC0481-25G APOSPC0481-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Smeltpunt: 193…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792430
CAS nummer: 231291-22-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable