8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0482-1G PC0482-250MG
APOSPC0482-1GEA 218 EUR
APOSPC0482-1G APOSPC0482-250MG
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218201
CAS nummer: 63010-70-8