3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0483-1G PC0483-5G
APOSPC0483-1GEA 350 EUR
APOSPC0483-1G APOSPC0483-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631610
CAS nummer: 116070-36-1
UN: 3265
ADR: 8,III