4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Bromomethyl)-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0485-1G PC0485-25G
APOSPC0485-1GEA 109 EUR
APOSPC0485-1G APOSPC0485-25G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631612
CAS nummer: 261952-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III