3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC0486-1G PC0486-25G PC0486-5G
APOSPC0486-1GEA 22 EUR
APOSPC0486-1G APOSPC0486-25G APOSPC0486-5G
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Kookpunt: 35 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038231
CAS nummer: 69902-83-6