3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0494-1G PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA 22 EUR
APOSPC0494-1G APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 164…166 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01090994
CAS nummer: 319-60-8