2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0497-1G PC0497-5G PC0497-10G
APOSPC0497-1GEA 22 EUR
APOSPC0497-1G APOSPC0497-5G APOSPC0497-10G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol, Technical Grade
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631452
CAS nummer: 53072-18-7