α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC0500-25G
PC0500-5G
APOSPC0500-25GEA
456
EUR
APOSPC0500-25G
APOSPC0500-5G
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotoluene
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotoluene
Formule:
C₇H₃BrF₄ Kookpunt: 107…110 °C/65mmHg Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631453 CAS nummer: 53001-71-1 UN: 3265 ADR: 8,II |