α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0502-25G PC0502-5G
APOSPC0502-25GEA 458 EUR
APOSPC0502-25G APOSPC0502-5G
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene 99%
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene
Intermediate for the preparation of octafluoro{2,2}para-cyclophane.
Formule: C₈H₆F₄
Kookpunt: 83…84 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320708
CAS nummer: 369-54-0