2,3,4-Trifluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0507-25G PC0507-5G PC0507-100G
APOSPC0507-25GEA 246 EUR
APOSPC0507-25G APOSPC0507-5G APOSPC0507-100G
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
2,3,4-Trifluoroanisole
Formule: C₇H₅F₃O
Kookpunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042396
CAS nummer: 203245-16-3