3-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0516-25G PC0516-5G PC0516-10G
APOSPC0516-25GEA 131 EUR
APOSPC0516-25G APOSPC0516-5G APOSPC0516-10G
3-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
3-(Trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631504
CAS nummer: 142738-94-1