3-(Trifluoromethoxy)-Dl-Phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0517-1G PC0517-5G PC0517-250MG
APOSPC0517-1GEA 193 EUR
APOSPC0517-1G APOSPC0517-5G APOSPC0517-250MG
3-(Trifluoromethoxy)-Dl-Phenylglycine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₈F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631460
CAS nummer: 261952-23-2