4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0518-1G PC0518-250MG PC0518-5G PC0518-100MG
APOSPC0518-1GEA 176 EUR
APOSPC0518-1G APOSPC0518-250MG APOSPC0518-5G APOSPC0518-100MG
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₈F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631461
CAS nummer: 261952-24-3