4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0520-5G PC0520-1G
APOSPC0520-5GEA 208 EUR
APOSPC0520-5G APOSPC0520-1G
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO₂S
Smeltpunt: 87…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631631
CAS nummer: 312-21-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III