4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0524-1G PC0524-5G PC0524-10G
APOSPC0524-1GEA 22 EUR
APOSPC0524-1G APOSPC0524-5G APOSPC0524-10G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃OS
Kookpunt: 229…230 °C
Dichtheid: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631632
CAS nummer: 330-14-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II