3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-2-(3,4,5-trifluorophenyl)acetic acid, H-DL-Phg(3,4,5-TriF)-OH
PC0533-1G PC0533-250MG PC0533-5G
APOSPC0533-1GEA 43.8 EUR
APOSPC0533-1G APOSPC0533-250MG APOSPC0533-5G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631415
CAS nummer: 261952-27-6