2,6-Difluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0537-10G PC0537-25G PC0537-100G
APOSPC0537-10GEA 76 EUR
APOSPC0537-10G APOSPC0537-25G APOSPC0537-100G
2,6-Difluoroanisole 98%
2,6-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
Kookpunt: 70…72 °C/56mmHg
Dichtheid: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142846
CAS nummer: 437-82-1
UN: 1993
ADR: 3,III