(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0538-1G PC0538-25G PC0538-5G PC0538-100G PC0538-500G
APOSPC0538-1GEA 22 EUR
APOSPC0538-1G APOSPC0538-25G APOSPC0538-5G APOSPC0538-100G APOSPC0538-500G
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltpunt: 82…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788475
CAS nummer: 202001-00-1