3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 43.8 EUR
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₅BF₆O₂
Smeltpunt: 217…221 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051850
CAS nummer: 73852-19-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable