3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0553-25G PC0553-5G
APOSPC0553-25GEA 169 EUR
APOSPC0553-25G APOSPC0553-5G
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formule: C₈H₄F₃NO₄
Smeltpunt: 169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274359
CAS nummer: 116965-16-3