2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0561-100G PC0561-25G PC0561-5G
APOSPC0561-100GEA 947 EUR
APOSPC0561-100G APOSPC0561-25G APOSPC0561-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate
Formule: C₅H₃F₇O₂
Kookpunt: 90…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00516928
CAS nummer: 107551-72-4