2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0563-1G PC0563-5G PC0563-10G
APOSPC0563-1GEA 24.9 EUR
APOSPC0563-1G APOSPC0563-5G APOSPC0563-10G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Formule: C₈H₄F₂O₃
Kookpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00792419
CAS nummer: 119895-68-0