3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0565-100G PC0565-25G
APOSPC0565-100GEA 660 EUR
APOSPC0565-100G APOSPC0565-25G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Formule: C₃H₃Cl₂F₃O₂
Kookpunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038304
CAS nummer: 1049731-87-4