Tris(perfluorobutyl)amine for mass spectrometry
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
PC0568-10X5G PC0568-5G PC0568-5X5G
APOSPC0568-10X5GEA 115 EUR
APOSPC0568-10X5G APOSPC0568-5G APOSPC0568-5X5G
Tris(perfluorobutyl)amine for mass spectrometry
Tris(perfluorobutyl)amine
Formule: C₁₂F₂₇N
MW: 671.1 g/mol
Kookpunt: 178…180 °C
Smeltpunt: -55
Dichtheid: 1.88 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000436
CAS nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1