Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0574-25G PC0574-100G
APOSPC0574-25GEA 184 EUR
APOSPC0574-25G APOSPC0574-100G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₂HF₆NO₄S₂
Kookpunt: 90…91 °C
Smeltpunt: 46…57 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00214154
CAS nummer: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8,I