2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 22 EUR
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇ClFN
Smeltpunt: 70…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055369
CAS nummer: 124185-35-9