FCCP 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: FCCP, [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]carbonohydrazonoyl dicyanide, [4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazono]malononitrile, Carbonyl cyanide 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazone
PC0578-1G PC0578-250MG
APOSPC0578-1GEA 117 EUR
APOSPC0578-1G APOSPC0578-250MG
FCCP 95+%
FCCP
Formule: C₁₀H₅F₃N₄O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009699
CAS nummer: 370-86-5
EINECS: 206-730-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II