Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0579-5G PC0579-25G PC0579-100G
APOSPC0579-5GEA 22 EUR
APOSPC0579-5G APOSPC0579-25G APOSPC0579-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formule: CHF₃O₂S
Smeltpunt: 350 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092989
CAS nummer: 2926-29-6