(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl Alcohol, (R)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0580-25G PC0580-5G PC0580-1G
APOSPC0580-25GEA 92.2 EUR
APOSPC0580-25G APOSPC0580-5G APOSPC0580-1G
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₁₀H₈F₆O
MW: 258.16 g/mol
Smeltpunt: 53…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093010
CAS nummer: 127852-28-2