(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0581-1G PC0581-25G PC0581-5G
APOSPC0581-1GEA 22 EUR
APOSPC0581-1G APOSPC0581-25G APOSPC0581-5G
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₁₀H₈F₆O
Kookpunt: 83 °C/11mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093011
CAS nummer: 225920-05-8