2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0582-1G PC0582-250MG
APOSPC0582-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0582-1G APOSPC0582-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene
Formule: C₈H₆F₄
Kookpunt: 143…144 °C
Smeltpunt: 35…37 °C
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012231
CAS nummer: 703-87-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III