2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0592-250MG PC0592-1G
APOSPC0592-250MGEA 22 EUR
APOSPC0592-250MG APOSPC0592-1G
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₃
Smeltpunt: 28…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091002
CAS nummer: 146575-64-6