(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0613-25G PC0613-5G
APOSPC0613-25GEA 607 EUR
APOSPC0613-25G APOSPC0613-5G
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Kookpunt: 76 °C/22mmHg
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092999
CAS nummer: 66399-30-2
UN: 2735
ADR: 8,II