(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0614-1G PC0614-5G PC0614-25G
APOSPC0614-1GEA 24.6 EUR
APOSPC0614-1G APOSPC0614-5G APOSPC0614-25G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
Smeltpunt: 80…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274615
CAS nummer: 126613-06-7
UN: 3261
ADR: 8,II