(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0615-25G PC0615-5G
APOSPC0615-25GEA 95.1 EUR
APOSPC0615-25G APOSPC0615-5G
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylbis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274615
CAS nummer: 128544-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II