1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC063-5G PC063-25G PC063-1G
APOSPC063-5GEA 16.2 EUR
APOSPC063-5G APOSPC063-25G APOSPC063-1G
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Kookpunt: 106 °C/5mmHg
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069417
CAS nummer: 2106-49-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III