Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
PC0654-1G PC0654-5G
APOSPC0654-1GEA 110 EUR
APOSPC0654-1G APOSPC0654-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₃
MW: 285.2200 g/mol
Smeltpunt: 336 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173369
CAS nummer: 26893-12-9