Carmofur
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Fluoro-N-hexyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-carboxamide, 5-Fluoro-1-hexylcarbamoyluracil
PC0659-1G PC0659-250MG PC0659-5G
APOSPC0659-1GEA 116 EUR
APOSPC0659-1G APOSPC0659-250MG APOSPC0659-5G
Carmofur
Carmofur
Formule: C₁₁H₁₆FN₃O₃
MW: 257.27 g/mol
Smeltpunt: 110…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00866284
CAS nummer: 61422-45-5